Natriumhydroksid 10 mol/l (10 N) volumetrisk løsning

Leverandør: PanReac AppliChem
Danger

183508.1211
APPC183508.1211EA 1800 NOK
APPC183508.1211
Natriumhydroksid 10 mol/l (10 N) volumetrisk løsning
Natriumhydroksid

Sertifiseringer: Traceable to NIST.

Formel: NaOH
Tetthet: 1,331 kg/l
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,II

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Titer at 20 °C 0.99 - 1.01
Uncertainty See certificate
Traceability NIST


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR