Vann, sterile filtered
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Hydrogen oxide
AX021403EA 1925 NOK
AX021403
Vann, sterile filtered
Vann
Formel: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kokepunkt: 100
Smeltepunkt: 0
MDL nummer: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
Merck Indeks: 13,10098