MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Leverandør: G Bioscienes
Warning
Synonymer: MBS
BC11
BC11EA 5800 NOK
BC11
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Ideal for hapten-carrier protein, toxin-antibody, enzyme-antibody crosslinking
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₆
MW: 314.25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005514
CAS-nummer: 58626-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a8b2e865b5ec39342a9929d1bd381a2dffed9ea&vid=7a8b2e865b5ec39342a9929d1bd381a2dffed9ea&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Spacer Arm (Å) 9.9
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable Yes
Water Soluble No
Cleavable/ Reversible No