Cotton roving for pipette plugger
Leverandør: BELLCO GLASS
7750-22222
BELC7750-22222EA 5425 NOK
BELC7750-22222
Cotton roving for pipette plugger
Bomull og glassull
Cotton roving made of 12 grain premium long fiber cotton.
Sufficient for approx. 35000 pipettes.
Forpakning: Coiled in plastic bag.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904