Objektglassbokser
Leverandør: Brand
476900
BRND476900EA 1575 NOK
BRND476900
Objektglassbokser
Objektglassbokser
Rund objektglassboks i solid utforming.
  • Skrulokk med wirefeste
  • Til oppbevaring eller forsendelse av 5 tykke eller 10 tynne objektglass
  • Objektglassene stikker 10 mm ut av boksen, slik at de er lette å ta ut