Dreneringsstativ
Leverandør: Brand
95105
BRND95105EA 5575 NOK
BRND95105
Dreneringsstativ
Stativer for rør Tørkestativer
PS, med integrert dreneringskar.
  • Pinner kan settes inn etter behov
  • Pinnehull er lukket bak
  • Egnet for graderte glassflasker på opptil 250 ml og begerglass på opptil 1000 ml
Leveringsinformasjon: Leveres komplett med 72 plugger, avløpsslange og tilbehør for veggmontering.