Flasker til øyebadevann
Leverandør: BURKLE
2507-2000
BURK2507-2000EA 1250 NOK
BURK2507-2000
Flasker til øyebadevann
Førstehjelpsutstyr Øyeskyllestasjon
Tom flaske med 600 ml kapasitet, lekkasjesikker takket være ventil og lokk som beskytter mot støv. Instruksjoner påtrykt, fremstilt av gjennomsiktig PE.