Sikkerhetstrakter med lokk
Leverandør: BURKLE
2601-9900
BURK2601-9900EA 10125 NOK
BURK2601-9900
Sikkerhetstrakter med lokk
Trakter Sikkerhetstrakter
Stainless steel safety funnels with lid.
  • Flame block
  • Connector with fine thread NPT
  • Discharge pipe Ø 35 mm