N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥95% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Warning
Synonymer: CDCQ
C6206-25MG
C6206-25MGEA 11220 NOK
C6206-25MG
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥95% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
N-Carboxymethyl-6-(2,2-dicyanovinyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline. ≥98% (HPLC) (CDCQ)
Formel: C₁₅H₁₃N₃O₂
MW: 267.28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00274409
CAS-nummer: 47072-52-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b3946e309033154cb20c90ebab78005ca947fad&vid=70fc69dc8418d5789b1bff2cd11f49ec7b37d182&prid=web&clid=SAPDAM