Supelco® Organic Reference Standard, Cysteamine S-phosphate sodium salt
Leverandør: Merck
C8397-50MG
C8397-50MGEA 1850 NOK
C8397-50MG
Supelco® Organic Reference Standard, Cysteamine S-phosphate sodium salt
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS07
NB: P261 - P264 - P270 - P301 + P312 - P302 + P352 - P305 + P351 + P338
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=600b61a96d6c7c428b14ac2282f75ba107d7000a&vid=375d0cd274d91503d1c1961c1d965125b0304415&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Synonym(s) S-(2-Aminoethyl) thiophosphate monosodium salt
Environmentally Preferable
CAS-nr 3724-89-8
MDL No. MFCD00038474
Formel C₂H₇NO₃PSNa
Molekylvekt 179,11
Hardhetsklasse beskrivelse H302 - H315 - H319 - H335
Fraktforhold STD
Lagringsforhold 2…8 °C