TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Leverandør: Cayman Chemical
Danger
14329-1
CAYM14329-1EA 1400 NOK
CAYM14329-1
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
FN: 3261
ADR: 8,II