Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Leverandør: Columbia Biosciences
D8-1830
COBSD8-1830EA 7375 NOK
COBSD8-1830
Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Antistoffer
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Antigensymbol HA
Environmentally Preferable
Antigen-navn HA tag
Antistofftype Tag
Klonalitet Polyclonal
Konjugering DyLight® 488
Reaktivitet
Vert Rabbit
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoKjemi Yes
Flowcytometri Yes
Kyssabsorpsjon none