Supelco® Organic Reference Standard, (-)-alpha-Bisabolol solution
Leverandør: Merck
CRM40763
CRM40763EA 1300 NOK
CRM40763
Supelco® Organic Reference Standard, (-)-alpha-Bisabolol solution
Standarder Organiske standarder
  • GHS signal: GHS02, GHS06, GHS08
NB: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ300
CAS-nr 23089-26-1
Hardhetsklasse beskrivelse H225 - H301 + H311 + H331 - H370
Flammepunkt 9,7 °C - Closed cup
Fraktforhold WICE
Lagringsforhold 2…8 °C