Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Leverandør: G Bioscienes
Danger
DG023
DG023EA 6150 NOK
DG023
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Formel: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00082541
CAS-nummer: 86303-22-2