Ventilasjonstilbehør, ekstraksjonssystemer
Leverandør: DUPERTHAL
2.00.175EX 2.00.360 2.00.079 2.00.080 2.00.081 2.00.339-1 2.00.320-1 2.00.397-1S
132-0621EA 0 NOK
132-0621 132-0626 132-0735 DUEH2.00.080 DUEH2.00.081 DUEH2.00.339-1 DUEH2.00.320-1 DUEH2.00.397-1S
Ventilasjonstilbehør, ekstraksjonssystemer
Ventilatorer
Monitor for luftutslipp, valgfritt med ventilator: For enkel ventilasjon og overvåkning av hele ventilasjonssystemet for sikkerhetskabinetter. En sensor overvåker den faktiske hastigheten/flyten til luftstrømmen og gir et visuelt og hørbart signal hvis verdien synker under den angitte punktverdien. Den fullstendige overvåkningsenheten for utslipp leveres ferdig montert (klar til å kobles til) og plasseres direkte på kabinettet. Den angitte punktverdien for luftstrømflyten er forhåndsinnstilt på fabrikken og kan justeres individuelt ved trykkforskjellkontakten. I tillegg til den volumetriskeMore Product Information