X-Gal
Leverandør: EDVOTEK
Synonymer: BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
614
EDVO614EA 565 NOK
EDVO614
X-Gal
X-Gal
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Smeltepunkt: 237…239 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00005666
CAS-nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8