Eksperimenteringssett, analyse og sammenligning av pattedyrcelletyper
Leverandør: EDVOTEK
986
EDVO986EA 1900 NOK
EDVO986
Eksperimenteringssett, analyse og sammenligning av pattedyrcelletyper
Lærings materiell Læremateriale for biologi Physiology and Health Learning Activities
Observer forskjellene mellom pattedyrcelletyper og hvordan disse cellene fungerer. Celler festes på objektglass og elevene farger cellene på objektglasset for å se de morfologiske egenskapene til celletypene. Disse cellene er svært trygge for klasseromsbruk.
  • For 6 laboratoriegrupper
  • Fullfør på 35 minutter
  • Krever et mikroskop med 400× forstørrelse
Leveringsinformasjon: Settet inkluderer instruksjoner, flerpunktsglass (4 celletyper hver), eosin- og metylenblått-farge, monteringsmedium, dekkglass, overføringspipetter og nedsenkningskar.