Eksperimentsett, morfologi av kreftceller
Leverandør: EDVOTEK
990
EDVO990EA 1825 NOK
EDVO990
Eksperimentsett, morfologi av kreftceller
Lærings materiell Læremateriale for biologi Physiology and Health Learning Activities
Når normale celler dyrkes i kultur, slutter de å vokse når de blir overfylte (kontakthemming). Kreftceller i kultur vokser på en ukontrollert måte fordi de har mistet denne egenskapen. Dette hjelper til med å danne svulster i kroppen. I tillegg kan mange forskjellige celletyper være tilstede i en enkelt svulst. Dette eksperimentet lar elevene se forskjellene mellom normale celler og kreftceller i både vekst og celletyper.
  • For 6 laboratoriegrupper
  • Fullfør på 35 minutter
  • Krever et mikroskop med 400× forstørrelse
Leveringsinformasjon: Settet inkludererMore Product Information