Kongorødt

Leverandør: EHRENSTORFER
Danger

Synonymer: CI 22120

C12965400
EHERC12965400EA 3175 NOK
EHERC12965400
Kongorødt
Kongorødt
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696.67 g/mol
Smeltepunkt: > 360 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004028
CAS-nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4
Merck Indeks: 12,02562

Bestill nå


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR