6-Ethyl-o-toluidine
Leverandør: EHRENSTORFER
Synonymer: 2-Ethyl-6-methylaniline, 2-Amino-3-ethyltoluene
C13348000
EHERC13348000EA 1550 NOK
EHERC13348000
6-Ethyl-o-toluidine
6-Ethyl-o-toluidine
Formel: C₉H₁₃N
Kokepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –33 °C
Tetthet: 0,969 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00007752
CAS-nummer: 24549-06-2
EINECS: 246-309-6