Ac-LEVD-AMC
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260083M005
ENZOALX260083M005EA 2575 NOK
ENZOALX260083M005
Ac-LEVD-AMC
Proteiner
Caspase-4 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-4.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Protein/peptide name Ac-LEVD-AMC
Environmentally Preferable
Arter
Kilde
Renhet >99% (HPLC)