Crotalus Atrox 5'-Nucleotidase (From Venom)
Leverandør: ENZO LIFE SCIENCES
BMLKI3075000
ENZOBMLKI3075000EA 2475 NOK
ENZOBMLKI3075000
Crotalus Atrox 5'-Nucleotidase (From Venom)
Enzymer
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Enzymnavn 5'-Nucleotidase
Environmentally Preferable
Kilde Venom
Arter Crotalus atrox
Enzymaktivitet 5000 kU