Multi-parameter meter, handheld, Eutech CyberScan PC 650
Leverandør: EUTECH
ECPCWP65043K
EUTEECPCWP65043KEA 23050 NOK
EUTEECPCWP65043K
Multi-parameter meter, handheld, Eutech CyberScan PC 650
Elektrokjemiske målere pH-meter
This portable meter enables users to measure pH, mV, conductivity, TDS, salinity, ions and temperature values. It simultaneously measures and displays up to three parameters.
  • Accepts two-cell and four-cell conductivity probe to measure up to 500 m/s — meter measures pure water
  • Selectable multi-point calibration for more accurate conductivity measurements or single-point calibration for quick, convenient calibration with no mistakes
  • Electrode status report, calibration data and simultaneous display of up to 4 parameters
  • Rugged and IP67-rated waterproof for
More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Modell PC 650
Environmentally Preferable
pH - område –2,000...+20,000
pH - oppløsning 0,1 / 0,01 / 0,001
pH - nøyaktighet ±0,002
pH - kalibrering 1 (offset) to 6 points
mV - område ±2000,0
mV - oppløsning 0,1
mV - nøyaktighet ±0,2
ISE område 0,001 - 19900
ISE oppløsning 2 - 3 digits
ISE nøyaktighet 0,5 % full scale (monovalent); 1 % full scale (divalent)
ISE kalibrering Up to 8 points
Konduktivitetsområde 0 - 500 mS/cm
Konduktivitetsoppløsning 0,01 µS/cm; 0,1 µS/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm
Konduktivitetsnøyaktighet ±1 % full scale
Konduktivitetscellekonstant 0,010 - 10,000 cm⁻¹
Konduktivitetskalibrering 4 points (1 per range) auto, 5 points (1 per range) manual
Salinitet - område 0 - 80,00 ppt
Salinitet - oppløsning 0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 ppt / 0,01 ppt
Salinitet - nøyaktighet ±1 % full scale
TDS - område 0 - 500,0 ppt
TDS - oppløsning 0,01 ppm / 0,1 ppm / 0,001 ppt / 0,01 ppt / 0,1 ppt
TDS - nøyaktighet ±1% full scale
Temperaturområde −10,0...+110,0 °C
Temperaturoppløsning 0,1 °C
Temperaturnøyakighet ±0,5 °C
temperaturkompensering ATC/MTC (0...100 °C)
Display With backlight
Strømforsyning 4× 1,5 V AA alkaline batteries or 9 V DC adapter, 500 mA
Samsvar IP67
Datalogg kapasitet Up to 500 data sets
Tilkoblinger DC phono sockets, BNC, 8 pin connector
Outputs IrDA, RS232C (LED)
W×D×H 95×57×183 mm
Weight 0,46 kg