Hand cleansers, Estesol® premium
Leverandør: Deb-STOKO
22350
EVON22350EA 2525 NOK
EVON22350
Hand cleansers, Estesol® premium
Hudpleie Såper og hud rensemidler
Liquid skin cleanser for light to medium-duty contamination. Ideal for highly-stressed and sensitive skin.
  • Contains skin compatible sugar surfactants and natural moisturisers
  • Skin friendly pH
  • Subtly scented
Colour: Clear
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904