Temperaturloggere, Squirrel OQ610-serien
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS
OQ610-S
GRANOQ610-SEA 0 NOK
GRANOQ610-S
Temperaturloggere, Squirrel OQ610-serien
Dataloggere
Denne loggeren er egnet for et bredt spekter av temperaturregistreringsapplikasjoner innen industri, forskning og utvikling.
  • Seks kanaler for bruk med en rekke termoelementprober av type K og T
  • Enkel betjening med tre knapper via innebygd skjerm eller fra PC
  • Kan konfigureres til automatisk å starte og stoppe logging ved bestemte tidspunkt eller temperaturnivåer
  • Raske prøver for rask behandlingstid: opptil åtte prøver/sekund
  • Kan gi automatisk beregning av herding ved bruk gjennom hele prosesser
It is available as a stand alone logger or (with theMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
Display Alphanumeric display of 2×
16 characters
shows cure pass/fail, battery status, probes
connected, real time readings and communication to PC
Grensesnitt
Vekt 450 g
B×D×H 153×101×23 mm
Dataminne - Antall avlesninger 260000