3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
H61465.06
H61465.06EA 985 NOK
H61465.06
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine 95%
3-Amino-6-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03095220
CAS-nummer: 164666-68-6