2,6-Dichloro-4-methylpyridine 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
H61767.03
H61767.03EA 1325 NOK
H61767.03
2,6-Dichloro-4-methylpyridine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD09264302
CAS-nummer: 39621-00-6