Ionisk Styrkejusterer for ammonialøsning
Leverandør: Hach
2824349
HACH2824349EA 975 NOK
HACH2824349
Ionisk Styrkejusterer for ammonialøsning
Elektrolytter Løsninger, elektroder
Ammonia Ionic Strength Adjustor (ISA) buffer solution for ammonia determinations by electrode methods.