VWR® EML Digital Plus testsikterister
Leverandør: NEXOPART
510-0957EA 62800 NOK
510-0957 510-0954 510-0963 510-0960 510-0959 510-0956 510-0965 510-0962 510-1291 510-1297 510-1300 510-1289 510-1298 510-1295 510-1294 510-1292 HAVE205322730 HAVE205322747 HAVE205322754 HAVE205322860 HAVE205322877 HAVE205322884 HAVE205322891
VWR® EML Digital Plus testsikterister
Risteapparater Siktemaskiner
De modellene av de elektromagnetisk drevne testsiktemaskinene, er utformet for siktanalyse med optimal tredimensjonal sikting. Den selvjusterende amplituden, som bruker permanent akselerasjonsmåling i hele sikttårnet, balanserer svingningene på sikten og holderen. Dette sikrer at amplituden er lik hele tiden, uavhengig av matemengde og installeringsposisjon.
  • Memory for 10 test sieve parameter sets
  • Timer function: 0 to 99 minutes or continuous operation
  • Intermittent or continuous shaking operation
  • Digital display of all functions
  • 3000 impulses per minute (50