Krystall fiolett solution, Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Warning
Synonymer: CI 42555
HT90132-1L
HT90132-1LEA 1040 NOK
HT90132-1L
Krystall fiolett solution, Sigma-Aldrich®
Krystall fiolett
Intended for use in the Gram Stain Procedure No. HT90.
Formel: C₂₅H₃₀ClN₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011750
CAS-nummer: 548-62-9
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce585fad352839510d2a1a590f07fa766ee8e97d&vid=d52b57138a4d90e1a26aab603af051f7240eeb7e&prid=web&clid=SAPDAM IVDLogo