Magnetrørere, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Leverandør: IKA
25002968 25004056 25004057
IKAA25002968EA 53275 NOK
IKAA25002968 IKAA25004056 IKAA25004057
Magnetrørere, Midi MR 1 digital IKAMAG®
Omrørere Magnetrørere
Kraftige, høytytende magnetrørere med digital LED-skjerm.
  • Trinnløs hastighetsjustering
  • Konstant hastighet ved viskositetsforandring
  • Kontinuerlig drift eller timer fra 0 til 56 min
Plus models feature integrated USB and RS232 connections.
Sertifiseringer: IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 21.