Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 501 digital
Leverandør: IKA
2526400 2526403 2526432 25002985 25004451 25004445
444-2700EA 0 NOK
444-2700 444-0499 444-0507 IKAA25002985 IKAA25004451 IKAA25004445
Risteapparat, med sirkulær bevegelse, KS 501 digital
Risteapparater Kretsende risteapparater
Laboratorieristeapparat med lav profil og digital skjerm som har en stor monteringsflate. Kontinuerlig drift er garantert, selv under ekstreme belastninger. Perfekt for store beholdere på 250 ml og større, f.eks. Erlenmeyer-kolber, kulturkolber og flasker. En rekke forskjellige beholdere kan festes ved hjelp av utvalget av holdere (tilleggsutstyr som ikke følger med risteapparatet).
  • Infinitely variable speed control continuous operation or timer operation from 0 to 55 min
  • Can be used at 5 to 50 °C (80% relative humidity), in an incubator or cold room