Trakt, pulvertrakt
Leverandør: KARTELL
166_U
KART166_UEA 0 NOK
KART166_U
Trakt, pulvertrakt
Trakter Pulvertrakter
PP, klar.
  • Innvendige ribber for raskere filtrering
  • Med utvendige ribber, for bedre luftutslipp
  • Høy kjemikaliebestandighet, kan autoklaveres
For påfylling av pulver. Også egnet for væsker. Med innvendige og utvendig ribber. Vinkel 60°.