Beholdere med skrulokk
Leverandør: KARTELL
5623 5621 0563200 5633
KART5623EA 7550 NOK
KART5623 KART5621 KART0563200 KART5633
Beholdere med skrulokk
Diagnostiske systemer Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
Made of PS, with PE screw cap and spoon.
  • Disposable
  • Available sterile or non sterile
  • Good chemical resistance
  • Lightweight