Sikkerhetsskjermer
Leverandør: KARTELL
571
KART571EA 4850 NOK
KART571
Sikkerhetsskjermer
Skjermer Sikkerhetsskjermer
PMMA, gjennomsiktige, tykkelse: 5 mm. Gir laboratorie- og helsepersonell ansiktsbeskyttelse mot farlige stoffer, aerosoler og sprut.
  • Frittstående og stabil
  • Kan helles
  • Utstyrt med sklisikre føtter