Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
L05335.30EA 830 NOK
L05335.30 L05335.0B L05335.0I
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Molekylsil 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Formel: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00131613
CAS-nummer: 308080-99-1