Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning N1 indicator
Leverandør: Lovibond
56L017165
LOVI56L017165EA 430 NOK
LOVI56L017165
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) løsning N1 indicator
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MDL nummer: MFCD00036428
CAS-nummer: 14634-91-4