Celletellere, Improved Neubauer
Leverandør: MARIENFELD
0640010 0640011 0640031
631-0696EA 1025 NOK
631-0696 MARI0640011 MARI0640031
Celletellere, Improved Neubauer
Objektglass Tellekammer
Disse tellekamrene er ideelle for å telle leukocytter og erytrocytter.
  • Doble rutenettlinjer
  • To tellerutenett med én skillelinje
Sertifiseringer: IVD directive 98/79/EC.
Leveringsinformasjon: De leveres med to dekkglass.