Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Titripur® Volumetric, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Permanganic acid potassium salt
MQ100
1.09121.1000 1.09121.1000_N
1.09121.1000EA 610 NOK
1.09121.1000 MERC1.09121.1000_N
Kaliumpermanganat 0.02 mol/l (0.1 N) aqueous solution, Titripur® Volumetric, Supelco®
Potassium permanganate
Formel: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011364
CAS-nummer: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
FN: 3082
Merck Indeks: 12,07824