Mopp, MegaSwat™
Leverandør: MICRONOVA
MS6-16NS MS6-8 MS6-8IR MSAA-16NS MS6-16NSIR MS1111-16 MS6-8NSIR MS6-18NSIR MS6-18NS
129-0518EA 365 NOK
129-0518 129-0614 129-1083 MICRMSAA-16NS MICRMS6-16NSIR MICRMS1111-16 MICRMS6-8NSIR MICRMS6-18NSIR MICRMS6-18NS
Mopp, MegaSwat™
Mopper
Disse flate, åreformede moppene brukes til å rengjøre bak tunge skap og prosessutstyr, over rør og under kalibrert utstyr. Mopphodestørrelse (W×D) 406×3 mm.
  • Fleksibel polyetylen innvendig, valg av overtrekk i PVA, NovaLite-lateksrayon eller NovaPoly-polyester
  • MegaSwat™ Lite med NovaLite-overtrekk tåler sterkere desinfiseringsmidler og kan autoklaveres
  • Mopphodene festes til universalhåndtak i rustfritt stål ved hjelp av MegaSwat™-adapteren for hurtig frakobling
Bestillingsinformasjon: Alle komponentene må bestilles separat.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Waste Reducing