Plug closure for culture tubes
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
540
MLBP540EA 845 NOK
MLBP540
Plug closure for culture tubes
Lokk Lokk til reagensglass
Plug closures for 5 ml 12×75 mm culture tubes
  • Made from autoclavable, low density polyethylene
  • Non sterile
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904