Håndputer, krevende bruk, 7440, Scotch-Brite™
Leverandør: 3M
07440
MMMA07440EA 2375 NOK
MMMA07440
Håndputer, krevende bruk, 7440, Scotch-Brite™
Papirservietter Rengjøringssett og svamper
Denne tette og kompakte puten er den mest aggressive og holdbare for rask fjerning av materiale. Den er ypperlig for tyngre rengjøring, avgrading og finpussing. Kan brukes for hånd med en håndputeblokk eller en in-line slipemaskin.
  • Avvirker raskt for å fjerne kontaminanter og oksider i de mest krevende bruksområdene innen rengjøring og finpussing
  • Gir lignende ytelse som stålull grad 4
Slipemineral: Aluminiumoksid med middels grad.