Tetrahydrothiophen-3-one
Leverandør: Molekula
Synonymer: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
15546870-25G
MOLE15546870-25GEA 0 NOK
MOLE15546870-25G
Tetrahydrothiophen-3-one
Tetrahydrothiophen-3-one
Formel: C₄H₆OS
MW: 102,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00005412
CAS-nummer: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9