TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Leverandør: Molekula
Danger
16589050-1G
MOLE16589050-1GEA 1025 NOK
MOLE16589050-1G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Formel: C₉H₁₆ClO₆P
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00145469
CAS-nummer: 51805-45-9
FN: 3261
ADR: 8,II