2,4-Dimethylpyrrole
Leverandør: Molekula
Synonymer: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
20588412-5G
MOLE20588412-5GEA 0 NOK
MOLE20588412-5G
2,4-Dimethylpyrrole
2,4-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
MW: 95,1424 g/mol
MDL nummer: MFCD00192088
CAS-nummer: 625-82-1
EINECS: 210-912-2