Pyruvinsyre

Leverandør: Molekula
Danger

Synonymer: α-Ketopropionic acid, 2-Oxopropionic acid, 2-Ketopropionic acid, 2-Oxopropanoic acid

28177601-500G
MOLE28177601-500GEA 3700 NOK
MOLE28177601-500G
Pyruvinsyre
Pyruvinsyre
Formel: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Kokepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 12 °C
Tetthet: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002585
CAS-nummer: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
FN: 3265
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,08205

Bestill nå

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR