Hygromycin B
Leverandør: Molekula
Danger
Synonymer: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
38888840-100MG
MOLE38888840-100MGEA 2550 NOK
MOLE38888840-100MG
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
MW: 527,5 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06795479
CAS-nummer: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
FN: 3462
ADR: 6.1,I