(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Leverandør: Molekula
62517904-5G
MOLE62517904-5GEA 0 NOK
MOLE62517904-5G
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
(1R,2S)-(-)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₅NO
MW: 213.28 g/mol
MDL nummer: MFCD00074960
CAS-nummer: 23190-16-1