(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Leverandør: Molekula
72095716-5G
MOLE72095716-5GEA 0 NOK
MOLE72095716-5G
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
(1S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Formel: C₁₄H₁₅NO
MW: 213.28 g/mol
MDL nummer: MFCD00074959
CAS-nummer: 23364-44-5