Kanamycin sulphate
Leverandør: Molekula
Danger
Synonymer: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
M10221265
MOLEM10221265EA 3125 NOK
MOLEM10221265
Kanamycin sulphate
Kanamycin sulphate
Formel: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00070253
CAS-nummer: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9